Orders LinkContactUsLinkComponent
Blocks for Vials
Blocks for Vials
VLS-W08-D230-A block, Ø 23,8 mm, 23 mm flesjes, 8, 45 mm
Catalogus # VELPA00000520
New Product
Irregular Voltage
Leverancier:   VELP SCIENTIFIC
Blocks for Vials
Catalogus # VELPA00000520
Leverancier:  VELP SCIENTIFIC
New Product
Irregular Voltage
Blocks for Vials
Blocks for Vials
VLS-W08-D230-A block, Ø 23,8 mm, 23 mm flesjes, 8, 45 mm
Price
136,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These blocks are suitable for reaction vials, often used in chemistry and pharmaceutical applications for compound synthesis, extraction, or sample preparation.
Specificaties
  • Aant. gaten:
    8
  • Omschrijving:
    VLS-W08-D230-A block
  • Seq:
    7
  • Diepte:
    45 mm
  • Afmeting opening:
    Ø 23,8 mm
  • Voor:
    23 mm flesjes
  • Cat. No.:
    VELPA00000520
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.