Orders LinkContactUsLinkComponent
Blocks for COD
Blocks for COD
COD-W04-D420-A block, Ø 42,0 mm, 42 mm round-bottom tubes, 4, 51 mm
Catalogus # 705-1207
New Product
Leverancier:   VELP SCIENTIFIC
Blocks for COD
Catalogus # 705-1207
Leverancier:  VELP SCIENTIFIC
New Product
Blocks for COD
Blocks for COD
COD-W04-D420-A block, Ø 42,0 mm, 42 mm round-bottom tubes, 4, 51 mm
Price
136,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Dedicated to COD (Chemical Oxygen Demand) analysis in environmental testing, ensuring accurate digestion of water and wastewater samples under controlled conditions.
Specificaties
  • Aant. gaten:
    4
  • Omschrijving:
    COD-W04-D420-A block
  • Seq:
    1
  • Diepte:
    51 mm
  • Afmeting opening:
    Ø 42,0 mm
  • Voor:
    42 mm round-bottom tubes
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.