Orders LinkContactUsLinkComponent
Microplate sieves
Microplate sieves
, 203,2 mm, 0,01 mm
Catalogus # ENDE008SMP.010
New Product
Leverancier:   ENDECOTTS
Microplate sieves
Catalogus # ENDE008SMP.010
Leverancier:  ENDECOTTS
New Product
Microplate sieves
, 203,2 mm, 0,01 mm
Price
3 140,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These microplate sieves are made from electro-formed nickel plate in stainless steel frames of 100 mm or 200 mm diameter.
  • Precision frame ensures consistent nestability
  • Natural fillet for free flowing of sample
  • Totally sealed with no crevice to lose material
  • Evenly tensioned mesh which ensures accurate analysis
Features unique self clearing apertures for the sizes from 75 to 5 microns. It is recommended that microplate sieves are used in conjunction with a liquid medium to assist the passage of extremely fine particles through the apertures. In certain cases where this is not possible it is often found that a compatible sieve shaker can speed up the analysis, while maintaining a high degree of accuracy.
Certificeringen: ISO 3310, ASTM
Specificaties
  • Ø:
    203,2 mm
  • Mazenbreedte:
    0,01 mm
  • Seq:
    5
Accessories
Productinformatie
  • Catalogus #
    Ø
    Materiaal
    Beschikbaarheid
    Price
  • Lid
    Lid
    ENDE008S/STLID
    203,2 mm
    Roestvrij staal
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 107,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Ø
    Materiaal
    Beschikbaarheid
    Price
  • Collector
    Collector
    ENDE008S/STREC
    203,2 mm
    Roestvrij staal
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 112,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Ø
    Materiaal
    Beschikbaarheid
    Price
  • Double ended sieve brush
    Double ended sieve brush
    ENDEZSXSB-DEND2
    — mm
    Nylon
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 42,30 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Ø
    Materiaal
    Beschikbaarheid
    Price
  • Intermediate collector
    Intermediate collector
    ENDE008S/STINT
    203,2 mm
    Roestvrij staal
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 151,00 €
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.