Sharpsafe® Needle Containers
Sharpsafe® NPD grijs internationaal geel deksel, EN/DE/IT/ES/FR label, 5 L
Catalog # HUARSHA-51025720
New Product
Supplier: Hospidex
Jump to:
Product Details & Documents
Needle containers are made up of more than 10% recycled plastic.
Star disconnector for pen injectors
Combined Luer lock & Luer slip disconnector
Safe assembly - 4 audible clicks
Clearly visible filling limit and safety space
Carrying handle - compatible with all SafeClip holders
Dual Protect ProTM: Optimal filling guide and overfill prevention.
Specifications
- Capaciteit:5 L
- Omschrijving:Sharpsafe® NPD grijs internationaal geel deksel, EN/DE/IT/ES/FR label
- Seq:2
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



