Orders LinkContactUsLinkComponent
Phenolphthalein indicator
Phenolphthalein indicator
Bottle
Catalogus # APOSOR10146282.5KG
New Product
Leverancier:   Apollo Scientific
Phenolphthalein indicator
Catalogus # APOSOR10146282.5KG
Leverancier:  Apollo Scientific
New Product
CAS-nummer:  77-09-8
Phenolphthalein indicator
Bottle
CAS-nummer:  77-09-8
Price
254,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 2,5 kg
Product Details & Documents
Usage: Organic building block/reagent.
Synoniemen:  3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)isobenzofuran-1(3H)-one
  • CAS-nummer:77-09-8
  • Formule:C₂₀H₁₄O₄
  • MDL-nummer:MFCD00005913
  • Molecular Weight:318,32 g/mol
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Bottle
Specificaties
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.