Orders LinkContactUsLinkComponent
Phenolphthalein indicator
Phenolphthalein indicator
Bottle
Catalog # APOSOR1014628-100G
New Product
Supplier:   Apollo Scientific
Phenolphthalein indicator
Catalog # APOSOR1014628-100G
Supplier:  Apollo Scientific
New Product
CAS Number:  77-09-8
Phenolphthalein indicator
Bottle
CAS Number:  77-09-8
Price
24,60 €
Log in for availability
1 * 100 g
Product Details & Documents
Usage: Organic building block/reagent.
Synonyms:  3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)isobenzofuran-1(3H)-one
  • CAS Number:77-09-8
  • Formula:C₂₀H₁₄O₄
  • MDL Number:MFCD00005913
  • Molecular Weight:318,32 g/mol
Specifications
Specifications
  • Verpakking:
    Bottle
Specifications
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.