Orders LinkContactUsLinkComponent
Acetophenone 99%
Acetophenone 99%
Bottle
Catalogus # APOSOR1012200500ML
New Product
Leverancier:   Apollo Scientific
Acetophenone 99%
Catalogus # APOSOR1012200500ML
Leverancier:  Apollo Scientific
New Product
CAS-nummer:  98-86-2
Acetophenone 99%
Bottle
CAS-nummer:  98-86-2
Price
57,90 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Usage: Organic building block/reagent
Synoniemen:  Methyl phenyl ketone, Phenyl methyl ketone
  • CAS-nummer:98-86-2
  • Formule:C₈H₈O
  • MDL-nummer:MFCD00008724
  • Molecular Weight:120,15 g/mol
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Bottle
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.