Orders LinkContactUsLinkComponent
ADA ≥98%
ADA ≥98%
Bottle
Catalogus # APOSBIA0302-25KG
Irriterend
New Product
Leverancier:   Apollo Scientific
ADA ≥98%
Catalogus # APOSBIA0302-25KG
Leverancier:  Apollo Scientific
New Product
CAS-nummer:  26239-55-4
ADA ≥98%
Bottle
CAS-nummer:  26239-55-4
Price
3 040,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 25 kg
Product Details & Documents
Biological buffer - useful range 6.0 - 7.2
Synoniemen:  2,2'-[(2-Amino-2-oxoethyl)imino]diacetic acid, N-(2-Acetamido)iminodiacetic acid, 2,2'-((2-Amino-2-oxoethyl)azanediyl)diacetic acid
  • CAS-nummer:26239-55-4
  • Formule:H₂NC(O)CH₂N(CH₂COOH)₂
  • MDL-nummer:MFCD00008031
  • Molecular Weight:190.16 g/mol
  • Smelten Pt:219 °C
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Bottle