Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

N-Methylethylamine 97%

Bottle
Catalogus # APOSOR30626-1G
Ontvlambaar
Corrosief
Irriterend
New Product
Leverancier:   Apollo Scientific
N-Methylethylamine 97%
Catalogus # APOSOR30626-1G
Leverancier:  Apollo Scientific
New Product
CAS-nummer:  624-78-2
N-Methylethylamine 97%

Bottle

CAS-nummer:  624-78-2
Price
65,20 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 g
Product Details & Documents
Synoniemen:  N-Ethylmethylamine
  • CAS-nummer:624-78-2
  • Formule:C₃H₉N
  • MDL-nummer:MFCD00009030
  • Molecular Weight:59.11 g/mol
  • Kokend Pt:36…37 °C
  • Dichtheid:0,688 g/cm³ (25 °C)
  • Flits Pt:–34 °C
  • Temperatuur bij opslag:Koelkast
  • EINECS:210-862-1
  • UN:2733
  • ADR:3+8,II
Specificaties

Specificaties

  • Verpakking:
    Bottle

Specificaties