Orders LinkContactUsLinkComponent
ADA ≥98%
Bottle
  APOSBIA0302-25G
New Product
ADA ≥98%
  APOSBIA0302-25G
New Product
 :  26239-55-4
ADA ≥98%
Bottle
 :  26239-55-4
21,80 €
1 * 25 g
Biological buffer - useful range 6.0 - 7.2
 :  2,2'-[(2-Amino-2-oxoethyl)imino]diacetic acid, N-(2-Acetamido)iminodiacetic acid, 2,2'-((2-Amino-2-oxoethyl)azanediyl)diacetic acid
  •  :26239-55-4
  •  :H₂NC(O)CH₂N(CH₂COOH)₂
  •  :MFCD00008031
  •  :190.16 g/mol
  •  :219 °C
  •  :Kamertemperatuur
  • Verpakking:
    Bottle