N-Methylethylamine 97%
Bottle
Catalogus # APOSOR30626-250MG
New Product
Leverancier: Apollo Scientific
N-Methylethylamine 97%
Catalogus # APOSOR30626-250MG
Leverancier: Apollo Scientific
New Product
CAS-nummer: 624-78-2
Ga naar:
Product Details & Documents
Synoniemen: N-Ethylmethylamine
- CAS-nummer:624-78-2
- Formule:C₃H₉N
- MDL-nummer:MFCD00009030
- Molecular Weight:59.11 g/mol
- Kokend Pt:36…37 °C
- Dichtheid:0,688 g/cm³ (25 °C)
- Flits Pt:–34 °C
- Temperatuur bij opslag:Koelkast
- EINECS:210-862-1
- UN:2733
- ADR:3+8,II
Specificaties
Specificaties
- Verpakking:Bottle