Orders LinkContactUsLinkComponent
Formaldehyde
Formaldehyde
Bottle
Catalogus # APOSBIA0877-25ML
Ontvlambaar
Corrosief
Giftig
Gezondheid
New Product
Leverancier:   Apollo Scientific
Formaldehyde
Catalogus # APOSBIA0877-25ML
Leverancier:  Apollo Scientific
New Product
CAS-nummer:  50-00-0
Formaldehyde
Bottle
CAS-nummer:  50-00-0
Price
86,90 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 25 mL
Product Details & Documents
Synoniemen:  Paraformaldehyde aqueous solution, Methanal solution, Methylaldehyde solution, Formol, Formaline solution, Formalin, Methylaldehyde
  • CAS-nummer:50-00-0
  • Formule:CH₂O
  • MDL-nummer:MFCD00003274
  • Molecular Weight:30.03 g/mol
  • Kokend Pt:93…96 °C
  • Dichtheid:1,08…1.1 g/cm³ (25 °C)
  • Flits Pt:56 °C
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • UN:2209
  • ADR:8,III
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Bottle
Specificaties