Orders LinkContactUsLinkComponent
1-Hydroxyurea 98%
1-Hydroxyurea 98%
Bottle
Catalogus # APOSOR9108-2.5KG
Gezondheid
New Product
Leverancier:   Apollo Scientific
1-Hydroxyurea 98%
Catalogus # APOSOR9108-2.5KG
Leverancier:  Apollo Scientific
New Product
CAS-nummer:  127-07-1
1-Hydroxyurea 98%
Bottle
CAS-nummer:  127-07-1
Price
255,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 2,5 kg
Product Details & Documents
Usage: Organic building block/ reagent.
  • Store at 2 to 8 °C
Synoniemen:  N-(Aminocarbonyl)hydroxylamine, Hydroxycarbamide
  • CAS-nummer:127-07-1
  • Formule:CH₄N₂O₂
  • MDL-nummer:MFCD00007943
  • Molecular Weight:76,05466 g/mol
  • Temperatuur bij opslag:Koelkast
  • EINECS:204-821-7
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Bottle