(2-Hydroxypropyl)-beta-cyclodextrin 98%
Bottle
Catalogus # APOSBI4556-25KG
New Product
Leverancier: Apollo Scientific
(2-Hydroxypropyl)-beta-cyclodextrin 98%
Catalogus # APOSBI4556-25KG
Leverancier: Apollo Scientific
New Product
CAS-nummer: 128446-35-5
Ga naar:
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/life science applications
Synoniemen: Hydroxypropyl Betadex, Hydroxypropyl-β-cyclodextrin, (2-Hydroxypropyl)-β-cyclodextrin, HP-β-CD
- CAS-nummer:128446-35-5
- Formule:C₆₃H₁₁₂O₄₂
- MDL-nummer:MFCD00069372
- Molecular Weight:1541,54 g/mol
- EINECS:420-920-1
Specificaties
Specificaties
- Verpakking:Bottle
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.