Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Coelenterazine ≥95%

Coelenterazine ≥95%

Bottle
Catalogus # APOSBUP01977-25MG
New Product
Leverancier:   Apollo Scientific
Coelenterazine ≥95%
Catalogus # APOSBUP01977-25MG
Leverancier:  Apollo Scientific
New Product
CAS-nummer:  55779-48-1
Coelenterazine ≥95%

Bottle

CAS-nummer:  55779-48-1
Price
918,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 25 mg
Product Details & Documents

Usage: Biochemical/life science applications.

Synoniemen:  8-Benzyl-2-(4-hydroxybenzyl)-6-(4-hydroxyphenyl)imidazo[1,2-a]pyrazin-3(7H)-one, CLZN, 2-[(4-Hydroxyphenyl)methyl]-6-(4-hydroxyphenyl)-8-(phenylmethyl)-imidazo [1,2-a] pyrazin-3-(7H)-one
  • CAS-nummer:55779-48-1
  • Formule:C₂₆H₂₁N₃O₃
  • Molecular Weight:423,46 g/mol
Specificaties

Specificaties

  • Verpakking:
    Bottle

Specificaties

Aanbevelingen

Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.

Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.