Acetophenone ≥98%
Bottle
Catalogus # APOSBUP18875-1G
New Product
Leverancier: Apollo Scientific
Acetophenone ≥98%
Catalogus # APOSBUP18875-1G
Leverancier: Apollo Scientific
New Product
CAS-nummer: 98-86-2
Ga naar:
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/ life science applications.
Synoniemen: Methyl phenyl ketone, Phenyl methyl ketone
- CAS-nummer:98-86-2
- Formule:C₈H₈O
- Molecular Weight:120,15 g/mol
Specificaties
Specificaties
- Verpakking:Bottle
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.



