Orders LinkContactUsLinkComponent
Tween® 80
Tween® 80
Bottle
Catalogus # APOSBIT0501-2L
Irriterend
New Product
Leverancier:   Apollo Scientific
Tween® 80
Catalogus # APOSBIT0501-2L
Leverancier:  Apollo Scientific
New Product
CAS-nummer:  9005-65-6
Tween® 80
Bottle
CAS-nummer:  9005-65-6
Price
102,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 2 L
Product Details & Documents
Non ionic detergent used for cell lysis, nuclei isolationand cell fractionationBulk pricing available
  • CAS-nummer:9005-65-6
  • MDL-nummer:MFCD00082107
  • Kokend Pt:100 °C
  • Smelten Pt:–25 °C
  • Dichtheid:1,064 g/cm³ (25 °C)
  • Flits Pt:>113 °C
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:500-019-9
Documents
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Bottle
Specificaties