Mitomycin
Bottle
Catalogus # APOSBIM0133-500MG
New Product
Leverancier: Apollo Scientific
Mitomycin
Catalogus # APOSBIM0133-500MG
Leverancier: Apollo Scientific
New Product
CAS-nummer: 50-07-7
Ga naar:
Product Details & Documents
Mitomycin C is a HIGHLY TOXIC antibiotic with antineoplastic properties.
Synoniemen: Ametycin
- CAS-nummer:50-07-7
- Formule:C₁₅H₁₈N₄O₅
- Smelten Pt:360 °C
- Temperatuur bij opslag:Koelkast
- EINECS:200-008-6
- UN:3462
- ADR:6.1,II
Certificaten
Zoeken op lotnummerSpecificaties
Specificaties
- Verpakking:Bottle