Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
D-(-)-N-Methylglucamine

D-(-)-N-Methylglucamine

Bottle
Catalogus # APOSOR5855-500G
Irriterend
New Product
Leverancier:   Apollo Scientific
D-(-)-N-Methylglucamine
Catalogus # APOSOR5855-500G
Leverancier:  Apollo Scientific
New Product
CAS-nummer:  6284-40-8
D-(-)-N-Methylglucamine

Bottle

CAS-nummer:  6284-40-8
Price
79,60 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 500 g
Product Details & Documents
Synoniemen:  Meglumine, (-)-1-Deoxy-1-(methylamino)-D-glucitol, N-Methyl-D-glucamine, (-)-N-Methyl-D-glucamine, (2R,3R,4R,5S)-6-(Methylamino)hexane-1,2,3,4,5-pentaol, (-)-1-Methylamino-1-deoxy-D-glucitol
  • CAS-nummer:6284-40-8
  • Formule:H₃CNHCH₂(CH(OH))₄CH₂OH
  • MDL-nummer:MFCD00004707
  • Molecular Weight:195.22 g/mol
  • Smelten Pt:129…131,5 °C
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:228-506-9
Specificaties

Specificaties

  • Verpakking:
    Bottle

Specificaties

Aanbevelingen

Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.

Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.