Orders LinkContactUsLinkComponent
Adipohydrazide 97%
Adipohydrazide 97%
Bottle
Catalogus # APOSOR1919-25G
New Product
Leverancier:   Apollo Scientific
Adipohydrazide 97%
Catalogus # APOSOR1919-25G
Leverancier:  Apollo Scientific
New Product
CAS-nummer:  1071-93-8
Adipohydrazide 97%
Bottle
CAS-nummer:  1071-93-8
Price
21,80 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 25 g
Product Details & Documents
Synoniemen:  Adipyl hydrazide
  • CAS-nummer:1071-93-8
  • Formule:C₆H₁₄N₄O₂
  • MDL-nummer:MFCD00007614
  • Molecular Weight:174.2 g/mol
  • Smelten Pt:180…182 °C
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Bottle
Specificaties