Orders LinkContactUsLinkComponent
Dispensing Lines
Dispensing Lines
Extra sets doseerleidingen, TUB-DOSIF-4, hebben een extra set om te voorkomen dat de doseerleiding stopt in geval van verontreiniging, reiniging of breuk; lengte 2 m; 4 mm inw.Ø, 7,2 mm uitw.Ø
Catalogus # ESPITUB-DOSIF-4
New Product
Leverancier:   RAYPA
Dispensing Lines
Catalogus # ESPITUB-DOSIF-4
Leverancier:  RAYPA
New Product
Dispensing Lines
Dispensing Lines
Extra sets doseerleidingen, TUB-DOSIF-4, hebben een extra set om te voorkomen dat de doseerleiding stopt in geval van verontreiniging, reiniging of breuk; lengte 2 m; 4 mm inw.Ø, 7,2 mm uitw.Ø
Price
29,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Additional silicone dosing tubes, with metal nozzle for dispensing sterile culture media.
  • Silicone dosing tubes with press-fit connection and metal nozzle
  • Sterile medium is dispensed through the flame-sterilizable nozzle
  • Made of MVQ silicone; heat-resistant up to 200 °C; 60 A hardness
  • Available in multiple diameters
  • Steam and pressurised air enable easy line cleaning before, during, and after use
  • All models are autoclavable, but autoclaving after each use is unnecessary thanks to the built-in steam cleaning program
Bestelinformatie: Dispensing lines can be customised, adjusting their length or adding modifications to adapt them to the specific production requirements of the customer.
Specificaties
  • Omschrijving:
    Extra sets doseerleidingen, TUB-DOSIF-4, hebben een extra set om te voorkomen dat de doseerleiding stopt in geval van verontreiniging, reiniging of breuk; lengte 2 m; 4 mm inw.Ø, 7,2 mm uitw.Ø
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.