Dispensing Lines
Extra sets doseerleidingen TUB-DOSIF-8, met een extra set om te voorkomen dat de doseerleiding stopt in geval van contaminatie, reiniging of breuk; 2 m lang; 8 mm inw. Ø, 11,2 mm uitw. Ø
Catalogus # ESPITUB-DOSIF-8
New Product
Leverancier: RAYPA
Ga naar:
Product Details & Documents
Additional silicone dosing tubes, with metal nozzle for dispensing sterile culture media.
Silicone dosing tubes with press-fit connection and metal nozzle
- Sterile medium is dispensed through the flame-sterilizable nozzle
- Made of MVQ silicone; heat-resistant up to 200 °C; 60 A hardness
- Available in multiple diameters
- Steam and pressurised air enable easy line cleaning before, during, and after use
- All models are autoclavable, but autoclaving after each use is unnecessary thanks to the built-in steam cleaning program
Bestelinformatie: Dispensing lines can be customised, adjusting their length or adding modifications to adapt them to the specific production requirements of the customer.
Specificaties
- Omschrijving:Extra sets doseerleidingen TUB-DOSIF-8, met een extra set om te voorkomen dat de doseerleiding stopt in geval van contaminatie, reiniging of breuk; 2 m lang; 8 mm inw. Ø, 11,2 mm uitw. Ø
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.