Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Sharpsafe® Needle Containers
Sharpsafe® Needle Containers
Sharpsafe® naaldcontainer met dubbele bescherming, NL/FR-label,
Catalogus # HUARSHA-51025610
New Product
Leverancier:   Hospidex
Sharpsafe® Needle Containers
Catalogus # HUARSHA-51025610
Leverancier:  Hospidex
New Product
Sharpsafe® Needle Containers
Sharpsafe® naaldcontainer met dubbele bescherming, NL/FR-label,
Price
293,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 48 ST
Product Details & Documents
Needle containers are made up of more than 10% recycled plastic.
  • Star disconnector for pen injectors
    Combined Luer lock & Luer slip disconnector
    Safe assembly - 4 audible clicks
    Clearly visible filling limit and safety space
    Carrying handle - compatible with all SafeClip holders
Dual Protect ProTM: Optimal filling guide and overfill prevention.
Specificaties
  • Omschrijving:
    Sharpsafe® naaldcontainer met dubbele bescherming, NL/FR-label
  • Seq:
    1
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.