Orders LinkContactUsLinkComponent
Eclipse™ Standard Surface Pipette Tips
New Product
Leverancier:   Labcon
Eclipse™ Standard Surface Pipette Tips
Leverancier:  Labcon
New Product
Certificaten
Eclipse™ Standard Surface Pipette Tips
Eclipse™ Standard Surface Pipette Tips
13 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Labcon's Eclipse™ standard surface pipette tips are made of high-quality, 100% pure virgin medical grade polypropylene. The resin is pre-tested to ensure no extractables are present.
  • Uniquely engineered to fit most popular brands of pipettes
  • Versatile design for various lab applications, featuring bevel point, extended, graduated, ultrafine tips, and more
  • Tip sizes range from 10 to 1250 µl
  • Pure USP Class VI, naturally hydrophobic resins provide high-quality tip uniformity
  • Sterile tips guarantee the highest sterility assurance level of 10⁻⁶
  • Made in USA
Labcon resins are pre-tested to ensure no extractables, PFAS, or other compounds are present.
All tips undergo continuous lot testing to ensure precision and consistent performance in Labcon in-house physical and biological testing labs.
 : PFAS-free, Endotoxin-free, ATP-free, RNase/Dnase-free, Low Trace Metals (<1 ppm).
Product Family Options
Refill Eclipse™ tips
Productinformatie
  • Tip stijl
    Volume
    Steriel
    Lengte
    Tip kleur
    Voor gebruik met
    Verpakt
    Beschikbaarheid
    Price
  • Bevel
    200 µl
    -
    49,7 mm
    Geel / helder
    Universal pipettes
    960/pack, 9600/case, 10 packs/case
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 960 ST
    1 * 960 ST
    Specificaties:
    New Product
    New Product
  • Graduated, UltraFine
    10 µl
    -
    31,4 mm
    Helder
    Universal pipettes
    1248/pack, 12480/case, 10 packs/case
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1.248 ST
    1 * 1.248 ST
    Specificaties:
    New Product
    New Product
  • Bevel, Graduated
    200 µl
    -
    49,7 mm
    Helder
    Universal pipettes
    960/pack, 9600/case, 10 packs/case
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 960 ST
    1 * 960 ST
    Specificaties:
    New Product
    New Product
Racked Eclipse™ tips
Productinformatie
  • Tip stijl
    Volume
    Steriel
    Lengte
    Tip kleur
    Voor gebruik met
    Verpakt
    Beschikbaarheid
    Price
  • Bevel
    200 µl
    -
    49,7 mm
    Geel / helder
    Universal pipettes
    960/pack, 9600/case, 10 packs/case
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 960 ST
    1 * 960 ST
    Specificaties:
    New Product
    New Product
  • Bevel
    200 µl
    +
    49,7 mm
    Geel / helder
    Universal pipettes
    960/pack, 9600/case, 10 packs/case
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 960 ST
    1 * 960 ST
    Specificaties:
    New Product
    New Product
  • Graduated, UltraFine, Extra Long
    10 µl
    -
    47,6 mm
    Helder
    Universal pipettes
    960/pack, 9600/case, 10 packs/case
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 960 ST
    1 * 960 ST
    Specificaties:
    New Product
    New Product
  • Graduated, UltraFine, Extra Long
    10 µl
    +
    47,6 mm
    Helder
    Universal pipettes
    960/pack, 9600/case, 10 packs/case
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 960 ST
    1 * 960 ST
    Specificaties:
    New Product
    New Product
  • Graduated, UltraFine
    10 µl
    +
    31,4 mm
    Helder
    Universal pipettes
    1152/pack, 11520/case, 10 packs/case
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1.152 ST
    1 * 1.152 ST
    Specificaties:
    New Product
    New Product
  • Bevel, Graduated
    200 µl
    -
    49,7 mm
    Helder
    Universal pipettes
    960/pack, 9600/case, 10 packs/case
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 960 ST
    1 * 960 ST
    Specificaties:
    New Product
    New Product
  • Bevel, Graduated
    200 µl
    +
    49,7 mm
    Helder
    Universal pipettes
    960/pack, 9600/case, 10 packs/case
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 960 ST
    1 * 960 ST
    Specificaties:
    New Product
    New Product
Refill Eclipse™ FlexTop™ tips
Productinformatie
  • Tip stijl
    Volume
    Steriel
    Lengte
    Tip kleur
    Voor gebruik met
    Verpakt
    Beschikbaarheid
    Price
  • Extended, Flextop, UltraFine
    1250 µl
    -
    88,9 mm
    Helder
    Universal pipettes
    480/pack, 4800/case, 10 packs/case
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 480 ST
    1 * 480 ST
    Specificaties:
    New Product
    New Product
Racked Eclipse™ FlexTop™ tips
Productinformatie
  • Tip stijl
    Volume
    Steriel
    Lengte
    Tip kleur
    Voor gebruik met
    Verpakt
    Beschikbaarheid
    Price
  • Extended, Flextop, UltraFine
    1250 µl
    -
    88,9 mm
    Helder
    Universal pipettes
    576/pack, 4608/case, 8 packs/case
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 576 ST
    1 * 576 ST
    Specificaties:
    New Product
    New Product
  • Extended, Flextop, UltraFine
    1250 µl
    +
    88,9 mm
    Helder
    Universal pipettes
    576/pack, 4608/case, 8 packs/case
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 576 ST
    1 * 576 ST
    Specificaties:
    New Product
    New Product