Orders LinkContactUsLinkComponent
EPDM Isolator Gloves
EPDM Isolator Gloves
New Product
Leverancier:   TRON POWER ADVANCED
EPDM Isolator Gloves
Leverancier:  TRON POWER ADVANCED
New Product
Certificaten
EPDM Isolator Gloves
15 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
This glovebox glove offers outstanding protection with exceptional resistance to oxygen, ozone-induced aging, UV rays, steam, heat, and a wide range of chemical agents. The durable EPDM construction makes it ideal for demanding environments where long-term exposure to harsh elements is expected.
  • Excellent chemical resistance
  • High resistance to ozone and UV
  • Excellent resistance to sterilising agents and steam
  • Anti-static properties: <108 Ω
This glove is particularly recommended for handling oxidising agents, concentrated nitric acid, strong alkalis, and alcohols. Its robust chemical resistance, combined with flexibility and comfort, ensures reliable performance in laboratory, pharmaceutical, and industrial glovebox applications. Trusted choice for professionals requiring high safety standards and consistent protection.
Certifications: EN ISO 21420: 2020; EN 388: 2016+A1:2018; EN ISO 374-1: 2016+A1:2018; EN ISO 374-5: 2016.
Packaging: Gloves are packaged 1 pair per sealed plastic bag, 20 pair per case.
Specifications for Product Family
Specificaties
  • Catalog No:
  • TRON9E3032A0975
  • TRON6E3032A0975
  • TRON9E1532A0975
  • TRON12E2432A0975
  • TRON10E2432A0975
  • TRON6E1532A0975
  • TRON12E1532A0975
  • TRON7E2432A0975
  • TRON7E3032A0975
  • TRON8E2432A0975
  • TRON6E2432A0975
  • TRON10E3032A0975
  • TRON9E2432A0975
  • TRON12E3032A0975
  • TRON8E3032A0975
  • Ambidexter/handspecifiek:
  • Ambidexter
  • Ambidexter
  • Ambidexter
  • Ambidexter
  • Ambidexter
  • Ambidexter
  • Ambidexter
  • Ambidexter
  • Ambidexter
  • Ambidexter
  • Ambidexter
  • Ambidexter
  • Ambidexter
  • Ambidexter
  • Ambidexter
  • Voor eenmalig gebruik/herbruikbaar:
  • Herbruikbaar
  • Herbruikbaar
  • Herbruikbaar
  • Herbruikbaar
  • Herbruikbaar
  • Herbruikbaar
  • Herbruikbaar
  • Herbruikbaar
  • Herbruikbaar
  • Herbruikbaar
  • Herbruikbaar
  • Herbruikbaar
  • Herbruikbaar
  • Herbruikbaar
  • Herbruikbaar
  • Latex/latexvrij:
  • Latexvrij
  • Latexvrij
  • Latexvrij
  • Latexvrij
  • Latexvrij
  • Latexvrij
  • Latexvrij
  • Latexvrij
  • Latexvrij
  • Latexvrij
  • Latexvrij
  • Latexvrij
  • Latexvrij
  • Latexvrij
  • Latexvrij
  • Gepoederd/poedervrij:
  • poedervrij
  • poedervrij
  • poedervrij
  • poedervrij
  • poedervrij
  • poedervrij
  • poedervrij
  • poedervrij
  • poedervrij
  • poedervrij
  • poedervrij
  • poedervrij
  • poedervrij
  • poedervrij
  • poedervrij
  • Afwerking:
  • Smooth
  • Smooth
  • Smooth
  • Smooth
  • Smooth
  • Smooth
  • Smooth
  • Smooth
  • Smooth
  • Smooth
  • Smooth
  • Smooth
  • Smooth
  • Smooth
  • Smooth
  • Manchetstijl:
  • Rolrand
  • Rolrand
  • Rolrand
  • Rolrand
  • Rolrand
  • Rolrand
  • Rolrand
  • Rolrand
  • Rolrand
  • Rolrand
  • Rolrand
  • Rolrand
  • Rolrand
  • Rolrand
  • Rolrand
  • Trekvastheid:
  • 9 MPa
  • 9 MPa
  • 9 MPa
  • 9 MPa
  • 9 MPa
  • 9 MPa
  • 9 MPa
  • 9 MPa
  • 9 MPa
  • 9 MPa
  • 9 MPa
  • 9 MPa
  • 9 MPa
  • 9 MPa
  • 9 MPa
  • Eindverlenging:
  • 600%
  • 600%
  • 600%
  • 600%
  • 600%
  • 600%
  • 600%
  • 600%
  • 600%
  • 600%
  • 600%
  • 600%
  • 600%
  • 600%
  • 600%
  • Antistatisch:
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
Specificaties
Product Family Options
Productinformatie
  • Model
    Kleur
    Lengte
    Dikte
    Verpakt
    Beschikbaarheid
    Price
  • TRON9E3032A0975
    Isolator glove, 9" port
    Isolator glove, 9" port
    11-511
    zwart
    813 mm (32")
    30 mil (0,76 mm)
    Bagged
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 PAIRE
    1 * 1 PAIRE
    Specificaties:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    TRON9E3032A0975
    Ambidexter/handspecifiek
    Ambidexter
    Voor eenmalig gebruik/herbruikbaar
    Herbruikbaar
    Latex/latexvrij
    Latexvrij
    Gepoederd/poedervrij
    poedervrij
    Afwerking
    Smooth
    Manchetstijl
    Rolrand
    Trekvastheid
    9 MPa
    Eindverlenging
    600%
    Antistatisch
    +
    New Product
  • TRON6E3032A0975
    Isolator glove, 6" port
    Isolator glove, 6" port
    11-513
    zwart
    813 mm (32")
    30 mil (0,76 mm)
    Bagged
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 PAIRE
    1 * 1 PAIRE
    Specificaties:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    TRON6E3032A0975
    Ambidexter/handspecifiek
    Ambidexter
    Voor eenmalig gebruik/herbruikbaar
    Herbruikbaar
    Latex/latexvrij
    Latexvrij
    Gepoederd/poedervrij
    poedervrij
    Afwerking
    Smooth
    Manchetstijl
    Rolrand
    Trekvastheid
    9 MPa
    Eindverlenging
    600%
    Antistatisch
    +
    New Product
  • TRON9E1532A0975
    Isolator glove, 9" port
    Isolator glove, 9" port
    11-510
    zwart
    813 mm (32")
    15 mil (0,38 mm)
    Bagged
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 PAIRE
    1 * 1 PAIRE
    Specificaties:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    TRON9E1532A0975
    Ambidexter/handspecifiek
    Ambidexter
    Voor eenmalig gebruik/herbruikbaar
    Herbruikbaar
    Latex/latexvrij
    Latexvrij
    Gepoederd/poedervrij
    poedervrij
    Afwerking
    Smooth
    Manchetstijl
    Rolrand
    Trekvastheid
    9 MPa
    Eindverlenging
    600%
    Antistatisch
    +
    New Product
  • TRON12E2432A0975
    Isolator glove, 12" port
    Isolator glove, 12" port
    11-521
    zwart
    813 mm (32")
    24 mil (0,6 mm)
    Bagged
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 PAIRE
    1 * 1 PAIRE
    Specificaties:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    TRON12E2432A0975
    Ambidexter/handspecifiek
    Ambidexter
    Voor eenmalig gebruik/herbruikbaar
    Herbruikbaar
    Latex/latexvrij
    Latexvrij
    Gepoederd/poedervrij
    poedervrij
    Afwerking
    Smooth
    Manchetstijl
    Rolrand
    Trekvastheid
    9 MPa
    Eindverlenging
    600%
    Antistatisch
    +
    New Product
  • TRON10E2432A0975
    Isolator glove, 10" port
    Isolator glove, 10" port
    11-520
    zwart
    813 mm (32")
    24 mil (0,6 mm)
    Bagged
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 PAIRE
    1 * 1 PAIRE
    Specificaties:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    TRON10E2432A0975
    Ambidexter/handspecifiek
    Ambidexter
    Voor eenmalig gebruik/herbruikbaar
    Herbruikbaar
    Latex/latexvrij
    Latexvrij
    Gepoederd/poedervrij
    poedervrij
    Afwerking
    Smooth
    Manchetstijl
    Rolrand
    Trekvastheid
    9 MPa
    Eindverlenging
    600%
    Antistatisch
    +
    New Product
  • TRON6E1532A0975
    Isolator glove, 6" port
    Isolator glove, 6" port
    11-512
    zwart
    813 mm (32")
    15 mil (0,38 mm)
    Bagged
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 PAIRE
    1 * 1 PAIRE
    Specificaties:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    TRON6E1532A0975
    Ambidexter/handspecifiek
    Ambidexter
    Voor eenmalig gebruik/herbruikbaar
    Herbruikbaar
    Latex/latexvrij
    Latexvrij
    Gepoederd/poedervrij
    poedervrij
    Afwerking
    Smooth
    Manchetstijl
    Rolrand
    Trekvastheid
    9 MPa
    Eindverlenging
    600%
    Antistatisch
    +
    New Product
  • TRON12E1532A0975
    Isolator glove, 12" port
    Isolator glove, 12" port
    11-514
    zwart
    813 mm (32")
    15 mil (0,38 mm)
    Bagged
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 PAIRE
    1 * 1 PAIRE
    Specificaties:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    TRON12E1532A0975
    Ambidexter/handspecifiek
    Ambidexter
    Voor eenmalig gebruik/herbruikbaar
    Herbruikbaar
    Latex/latexvrij
    Latexvrij
    Gepoederd/poedervrij
    poedervrij
    Afwerking
    Smooth
    Manchetstijl
    Rolrand
    Trekvastheid
    9 MPa
    Eindverlenging
    600%
    Antistatisch
    +
    New Product
  • TRON7E2432A0975
    Isolator glove, 7" port
    Isolator glove, 7" port
    11-517
    zwart
    813 mm (32")
    24 mil (0,6 mm)
    Bagged
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 PAIRE
    1 * 1 PAIRE
    Specificaties:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    TRON7E2432A0975
    Ambidexter/handspecifiek
    Ambidexter
    Voor eenmalig gebruik/herbruikbaar
    Herbruikbaar
    Latex/latexvrij
    Latexvrij
    Gepoederd/poedervrij
    poedervrij
    Afwerking
    Smooth
    Manchetstijl
    Rolrand
    Trekvastheid
    9 MPa
    Eindverlenging
    600%
    Antistatisch
    +
    New Product
  • TRON7E3032A0975
    Isolator glove, 7" port
    Isolator glove, 7" port
    11-501
    zwart
    813 mm (32")
    30 mil (0,76 mm)
    Bagged
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 PAIRE
    1 * 1 PAIRE
    Specificaties:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    TRON7E3032A0975
    Ambidexter/handspecifiek
    Ambidexter
    Voor eenmalig gebruik/herbruikbaar
    Herbruikbaar
    Latex/latexvrij
    Latexvrij
    Gepoederd/poedervrij
    poedervrij
    Afwerking
    Smooth
    Manchetstijl
    Rolrand
    Trekvastheid
    9 MPa
    Eindverlenging
    600%
    Antistatisch
    +
    New Product
  • TRON8E2432A0975
    Isolator glove, 8" port
    Isolator glove, 8" port
    11-518
    zwart
    813 mm (32")
    24 mil (0,6 mm)
    Bagged
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 PAIRE
    1 * 1 PAIRE
    Specificaties:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    TRON8E2432A0975
    Ambidexter/handspecifiek
    Ambidexter
    Voor eenmalig gebruik/herbruikbaar
    Herbruikbaar
    Latex/latexvrij
    Latexvrij
    Gepoederd/poedervrij
    poedervrij
    Afwerking
    Smooth
    Manchetstijl
    Rolrand
    Trekvastheid
    9 MPa
    Eindverlenging
    600%
    Antistatisch
    +
    New Product
  • TRON6E2432A0975
    Isolator glove, 6" port
    Isolator glove, 6" port
    11-516
    zwart
    813 mm (32")
    24 mil (0,6 mm)
    Bagged
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 PAIRE
    1 * 1 PAIRE
    Specificaties:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    TRON6E2432A0975
    Ambidexter/handspecifiek
    Ambidexter
    Voor eenmalig gebruik/herbruikbaar
    Herbruikbaar
    Latex/latexvrij
    Latexvrij
    Gepoederd/poedervrij
    poedervrij
    Afwerking
    Smooth
    Manchetstijl
    Rolrand
    Trekvastheid
    9 MPa
    Eindverlenging
    600%
    Antistatisch
    +
    New Product
  • TRON10E3032A0975
    Isolator glove, 10" port
    Isolator glove, 10" port
    11-509
    zwart
    813 mm (32")
    30 mil (0,76 mm)
    Bagged
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 PAIRE
    1 * 1 PAIRE
    Specificaties:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    TRON10E3032A0975
    Ambidexter/handspecifiek
    Ambidexter
    Voor eenmalig gebruik/herbruikbaar
    Herbruikbaar
    Latex/latexvrij
    Latexvrij
    Gepoederd/poedervrij
    poedervrij
    Afwerking
    Smooth
    Manchetstijl
    Rolrand
    Trekvastheid
    9 MPa
    Eindverlenging
    600%
    Antistatisch
    +
    New Product
  • TRON9E2432A0975
    Isolator glove, 9" port
    Isolator glove, 9" port
    11-519
    zwart
    813 mm (32")
    24 mil (0,6 mm)
    Bagged
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 PAIRE
    1 * 1 PAIRE
    Specificaties:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    TRON9E2432A0975
    Ambidexter/handspecifiek
    Ambidexter
    Voor eenmalig gebruik/herbruikbaar
    Herbruikbaar
    Latex/latexvrij
    Latexvrij
    Gepoederd/poedervrij
    poedervrij
    Afwerking
    Smooth
    Manchetstijl
    Rolrand
    Trekvastheid
    9 MPa
    Eindverlenging
    600%
    Antistatisch
    +
    New Product
  • TRON12E3032A0975
    Isolator glove, 12" port
    Isolator glove, 12" port
    11-515
    zwart
    813 mm (32")
    30 mil (0,76 mm)
    Bagged
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 PAIRE
    1 * 1 PAIRE
    Specificaties:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    TRON12E3032A0975
    Ambidexter/handspecifiek
    Ambidexter
    Voor eenmalig gebruik/herbruikbaar
    Herbruikbaar
    Latex/latexvrij
    Latexvrij
    Gepoederd/poedervrij
    poedervrij
    Afwerking
    Smooth
    Manchetstijl
    Rolrand
    Trekvastheid
    9 MPa
    Eindverlenging
    600%
    Antistatisch
    +
    New Product
  • TRON8E3032A0975
    Isolator glove, 8" port
    Isolator glove, 8" port
    11-505
    zwart
    813 mm (32")
    30 mil (0,76 mm)
    Bagged
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 PAIRE
    1 * 1 PAIRE
    Specificaties:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    TRON8E3032A0975
    Ambidexter/handspecifiek
    Ambidexter
    Voor eenmalig gebruik/herbruikbaar
    Herbruikbaar
    Latex/latexvrij
    Latexvrij
    Gepoederd/poedervrij
    poedervrij
    Afwerking
    Smooth
    Manchetstijl
    Rolrand
    Trekvastheid
    9 MPa
    Eindverlenging
    600%
    Antistatisch
    +
    New Product