Orders LinkContactUsLinkComponent
Methabenzthiazuron
Methabenzthiazuron
Methabenzthiazuron
Catalogus # EHERC14960000
Leverancier:   EHRENSTORFER
Methabenzthiazuron
Catalogus # EHERC14960000
Leverancier:  EHRENSTORFER
CAS-nummer:  
Methabenzthiazuron
Methabenzthiazuron
Methabenzthiazuron
CAS-nummer:  
Price
66,20 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 0,1 g
Product Details & Documents
  • SMILES: CNC(=O)N(C)c1nc2ccccc2s1
  • Inchi: InChI=1S/C10H11N3OS/c1-11-9(14)13(2)10-12-7-5-3-4-6-8(7)15-10/h3-6H,1-2H3,(H,11,14)
  • IUPAC: 1-(1,3-benzothiazol-2-yl)-1,3-dimethylurea
  • Packing group: III
Specificaties
Specificaties
  • Omschrijving:
    Methabenzthiazuron
  • UN No.:
    3077
  • Cat. No.:
    EHERC14960000
  • Moleculair gewicht:
    221,28
  • GHS-signaal:
    Waarschuwing
  • Beschrijving van de gevarenklasse:
    GHS07, GHS09
  • Formule:
    C₁₀H₁₁N₃OS
  • Synonym(s):
    Urea, 1-(2-benzothiazolyl)-1,3-dimethyl- (8CI);N-2-Benzothiazolyl-N,N'-dimethylurea;1,3-Dimethyl-3-(2-benzothiazolyl)urea;1-(2-Benzothiazolyl)-1,3-dimethylurea;5633;BAY 5653;Bayer 5653;Bayer 74283;Metabenzthiazuron;Methabenzthiazuron;Methbenzthiazuron;Methibenzuron;Preparation 5633;Tribunil
  • CAS No.:
    18691-97-9
  • Opslag condities:
    20 °C
  • Shipping conditions:
    RT
Specificaties