Methabenzthiazuron
Methabenzthiazuron
Catalogus # EHERC14960000
Leverancier: EHRENSTORFER
Ga naar:
Product Details & Documents
- SMILES: CNC(=O)N(C)c1nc2ccccc2s1
- Inchi: InChI=1S/C10H11N3OS/c1-11-9(14)13(2)10-12-7-5-3-4-6-8(7)15-10/h3-6H,1-2H3,(H,11,14)
- IUPAC: 1-(1,3-benzothiazol-2-yl)-1,3-dimethylurea
- Packing group: III
Specificaties
Specificaties
- Omschrijving:Methabenzthiazuron
- UN No.:3077
- Cat. No.:EHERC14960000
- Moleculair gewicht:221,28
- GHS-signaal:Waarschuwing
- Beschrijving van de gevarenklasse:GHS07, GHS09
- Formule:C₁₀H₁₁N₃OS
- Synonym(s):Urea, 1-(2-benzothiazolyl)-1,3-dimethyl- (8CI);N-2-Benzothiazolyl-N,N'-dimethylurea;1,3-Dimethyl-3-(2-benzothiazolyl)urea;1-(2-Benzothiazolyl)-1,3-dimethylurea;5633;BAY 5653;Bayer 5653;Bayer 74283;Metabenzthiazuron;Methabenzthiazuron;Methbenzthiazuron;Methibenzuron;Preparation 5633;Tribunil
- CAS No.:18691-97-9
- Opslag condities:20 °C
- Shipping conditions:RT