Fenuron
Fenuron
Catalogus # EHERC13620000
Leverancier: EHRENSTORFER
Ga naar:
Product Details & Documents
- SMILES: CN(C)C(=O)Nc1ccccc1
- Inchi: InChI=1S/C9H12N2O/c1-11(2)9(12)10-8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,1-2H3,(H,10,12)
- IUPAC: 1,1-dimethyl-3-phenylurea
- Packing group: III
Specificaties
Specificaties
- Omschrijving:Fenuron
- UN No.:3077
- Cat. No.:EHERC13620000
- Moleculair gewicht:164,2
- GHS-signaal:Gevaar
- Beschrijving van de gevarenklasse:GHS07, GHS08, GHS09
- Formule:C₉H₁₂N₂O
- Synonym(s):Urea, N,N-dimethyl-N'-phenyl-;Urea, 1,1-dimethyl-3-phenyl- (8CI);N,N-Dimethyl-N'-phenylurea;1,1-Dimethyl-3-phenylurea;1-Phenyl-3,3-dimethylurea;3-Phenyl-1,1-dimethylurea;Amicure UR;Dibar;Dybar;Dyhard 300;Dyhard RU 300;Dyhard UR 300;Falisilvan;Fenuron;Fikure 62U;N-Phenyl-N',N'-dimethylurea;Omicure 94;Omicure U 405;PUD;UR 300
- CAS No.:101-42-8
- Opslag condities:20 °C
- Shipping conditions:Room temperature
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.