Basic Violet 3 D6
Basic Violet 3 D6
Catalogus # EHERC10427505
Leverancier: EHRENSTORFER
Ga naar:
Product Details & Documents
- SMILES: [Cl-].[2H]C([2H])([2H])N(c1ccc(cc1)C(=C2C=CC(=[N+](C)C)C=C2)c3ccc(cc3)N(C)C)C([2H])([2H])[2H]
- Inchi: InChI=1S/C25H30N3.ClH/c1-26(2)22-13-7-19(8-14-22)25(20-9-15-23(16-10-20)27(3)4)21-11-17-24(18-12-21)28(5)6;/h7-18H,1-6H3;1H/q+1;/p-1/i1D3,2D3;
- IUPAC: [4-[[4-[bis(trideuteriomethyl)amino]phenyl]-[4-(dimethylamino)phenyl]methylene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]-dimethyl-ammonium;chloride
- Packing group: III
Specificaties
Specificaties
- Omschrijving:Basic Violet 3 D6
- UN No.:3077
- Cat. No.:EHERC10427505
- Moleculair gewicht:414,02
- GHS-signaal:Gevaar
- Beschrijving van de gevarenklasse:GHS05, GHS07, GHS08, GHS09
- Formule:C₂₅D₆H₂₄N₃·Cl
- Synonym(s):Basic Violet 3 D6;Methan-d3-aminium, N-[4-[bis[4-(dimethylamino)phenyl]methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-N-(methyl-d3)-, chloride (1:1)
- CAS No.:1266676-01-0
- Opslag condities:20 °C
- Shipping conditions:RT