Amidosulfuron
Amidosulfuron
Catalogus # EHERC10162000
Leverancier: EHRENSTORFER
Ga naar:
Product Details & Documents
- SMILES: COc1cc(OC)nc(NC(=O)NS(=O)(=O)N(C)S(=O)(=O)C)n1
- Inchi: InChI=1S/C9H15N5O7S2/c1-14(22(4,16)17)23(18,19)13-9(15)12-8-10-6(20-2)5-7(11-8)21-3/h5H,1-4H3,(H2,10,11,12,13,15)
- IUPAC: 1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-[methyl(methylsulfonyl)sulfamoyl]urea
- Packing group: III
Specificaties
Specificaties
- Omschrijving:Amidosulfuron
- UN No.:3077
- Cat. No.:EHERC10162000
- Moleculair gewicht:369,37
- GHS-signaal:Waarschuwing
- Beschrijving van de gevarenklasse:GHS07, GHS09
- Formule:C₉H₁₅N₅O₇S₂
- Synonym(s):3,5-Dithia-2,4-diazahexanamide, N-(4,6-dimethoxy-2-pyrimidinyl)-4-methyl-, 3,3,5,5-tetraoxide;2,4-Dithia-3,5-diazahexan-6-amide, N-(4,6-dimethoxy-2-pyrimidinyl)-3-methyl-, 2,2,4,4-tetraoxide (9CI);Adret;Amidosulfuron;Cratil;Gratil;Grodyl;HOE 075032;Hoestar
- CAS No.:120923-37-7
- Opslag condities:20 °C
- Shipping conditions:Room temperature