Orders LinkContactUsLinkComponent
Tetramethyluric acid 98%
Leverancier:   Apollo Scientific
Tetramethyluric acid 98%
Leverancier:  Apollo Scientific
Certificaten
Tetramethyluric acid 98%
5 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Usage: Organic building block/reagent
Synoniemen:  Temorine, 1,3,7,9-Tetramethyluric acid, 1,3,7,9-Tetramethyl-1H-purine-2,6,8(3H,7H,9H)-trione
  • CAS-nummer:2309-49-1
  • Formule:C₉H₁₂N₄O₃
  • MDL-nummer:MFCD00042781
  • Molecular Weight:224,22 g/mol
Product Family Options
Productinformatie
  • Verpakking
    Beschikbaarheid
    Price
  • Bottle
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 25 g
    1 * 25 g - 42,00 €
    42,00 €
    1 * 25 g
       42,00 €
    Specificaties:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 500 g
    1 * 500 g - 728,00 €
    728,00 €
    1 * 500 g
       728,00 €
    Specificaties:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 g
    1 * 100 g - 275,00 €
    275,00 €
    1 * 100 g
       275,00 €
  • Bottle
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 g
    1 * 1 g - 71,00 €
    71,00 €
    1 * 1 g
       71,00 €
  • Bottle
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 5 g
    1 * 5 g - 73,80 €
    73,80 €
    1 * 5 g
       73,80 €