Monolinuron
Monolinuron
EHERC15310000
- SMILES: CON(C)C(=O)Nc1ccc(Cl)cc1
- Inchi: InChI=1S/C9H11ClN2O2/c1-12(14-2)9(13)11-8-5-3-7(10)4-6-8/h3-6H,1-2H3,(H,11,13)
- IUPAC: 3-(4-chlorophenyl)-1-methoxy-1-methylurea
- Packing group: III
- Omschrijving:Monolinuron
- UN No.:3077
- Cat. No.:EHERC15310000
- Moleculair gewicht:214,65
- GHS-signaal:Waarschuwing
- Beschrijving van de gevarenklasse:GHS07, GHS08, GHS09
- Formule:C₉H₁₁ClN₂O₂
- CAS No.:1746-81-2
- Opslag condities:20 °C
- Shipping conditions:RT