Fenthion
Fenthion
Leverancier: EHRENSTORFER
Ga naar:
Product Details & Documents
- SMILES: COP(=S)(OC)Oc1ccc(SC)c(C)c1
- Inchi: InChI=1S/C10H15O3PS2/c1-8-7-9(5-6-10(8)16-4)13-14(15,11-2)12-3/h5-7H,1-4H3
- IUPAC: dimethoxy-(3-methyl-4-methylsulfanylphenoxy)-sulfanylidene-λ^{5}-phosphane
- Packing group: III
Documents
Certificaten
Zoeken op lotnummerSpecificaties
Specificaties
- Omschrijving:Fenthion
- UN No.:3018
- Cat. No.:EHERC13580000
- Moleculair gewicht:278,33
- GHS-signaal:Gevaar
- Beschrijving van de gevarenklasse:GHS06, GHS08, GHS09
- Formule:C₁₀H₁₅O₃PS₂
- Synonym(s):Fenthion;Phosphorothioic Acid O,O-Dimethyl O-[3-Methyl-4-(methylthio)phenyl] Ester;ENT-25540;Baycid;Bayer 29493;Mercaptophos;O,O-Dimethyl O-[4-(Methylthio)-m-tolyl] thiophosphate;
- CAS No.:55-38-9
- Opslag condities:4 °C
- Shipping conditions:RT
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.