Diuron
Diuron
Catalogus # EHERC13020000
Leverancier: EHRENSTORFER
Ga naar:
Product Details & Documents
- SMILES: CN(C)C(=O)Nc1ccc(Cl)c(Cl)c1
- Inchi: InChI=1S/C9H10Cl2N2O/c1-13(2)9(14)12-6-3-4-7(10)8(11)5-6/h3-5H,1-2H3,(H,12,14)
- IUPAC: 3-(3,4-dichlorophenyl)-1,1-dimethylurea
- Packing group: III
Specificaties
Specificaties
- Omschrijving:Diuron
- UN No.:3077
- Cat. No.:EHERC13020000
- Moleculair gewicht:233,09
- GHS-signaal:Gevaar
- Beschrijving van de gevarenklasse:GHS07, GHS08, GHS09
- Formule:C₉H₁₀Cl₂N₂O
- Synonym(s):Urea;N'-(3,4-dichlorophenyl)-N,N-dimethyl-;Urea;3-(3,4-dichlorophenyl)-1,1-dimethyl- (8CI);N'-(3,4-Dichlorophenyl)-N,N-dimethylurea;1,1-Dimethyl-3-(3,4-dichlorophenyl)urea;1-(3,4-Dichlorophenyl)-3,3-dimethylurea;101S;3-(3,4-Dichlorophenyl)-1,1-dimethylurea;Biocut DC 100;Cardi;DCMC;DCMU;DCMU 9;DCMU 99;DMU;DP Hardener 95;Dairon;Direx;Dironet;Dironzol;Diurex;Diuron;Diuron Nortox;Duran;Dyhard 200;Dyhard UR 200;HRT Dinron;HW 920;Herbatox;Karmax;Karmex;Karmex D;Karmex DW;Karmex Diuron Herbicide;Lucenit;Marmer;N,N-Dimethyl-N'-(3,4-dichlorophenyl)urea;N-(3,4-Dichlorophenyl)-N',N'-dimethylurea;NSC 8950;Preventol A 6;SM 400;SM 400 (curing agent);Telvar Diuron Weed Killer;UR 200
- CAS No.:330-54-1
- Opslag condities:20 °C
- Shipping conditions:Room temperature
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.



