D-Isoascorbic acid
D-Isoascorbic acid
Catalogus # EHERC14379000
Leverancier: EHRENSTORFER
Ga naar:
Product Details & Documents
- SMILES: OC[C@@H](O)[C@H]1OC(=O)C(=C1O)O
- Inchi: InChI=1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-10H,1H2/t2-,5-/m1/s1
- IUPAC: (2R)-2-[(1R)-1,2-dihydroxyethyl]-3,4-dihydroxy-2H-furan-5-one
Specificaties
Specificaties
- Omschrijving:D-Isoascorbic acid
- Cat. No.:EHERC14379000
- Moleculair gewicht:176,12
- Formule:C₆H₈O₆
- Synonym(s):(5R)-5-[(1R)-1,2-Dihydroxyethyl]-3,4-dihydroxyfuran-2(5H)-one (D-Isoascorbic Acid);Ascorbic Acid Impurity F;Sodium Ascorbate Impurity F
- CAS No.:89-65-6
- Opslag condities:20 °C
- Shipping conditions:RT
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.