Dicamba
Dicamba
EHERC12260000
- SMILES: COc1c(Cl)ccc(Cl)c1C(=O)O
- Inchi: InChI=1S/C8H6Cl2O3/c1-13-7-5(10)3-2-4(9)6(7)8(11)12/h2-3H,1H3,(H,11,12)
- IUPAC: 3,6-dichloro-2-methoxybenzoic acid
- Omschrijving:Dicamba
- Cat. No.:EHERC12260000
- Moleculair gewicht:221,04
- GHS-signaal:Waarschuwing
- Beschrijving van de gevarenklasse:GHS05, GHS07, GHS09
- Formule:C₈H₆Cl₂O₃
- Synonym(s):Benzoic acid;3,6-dichloro-2-methoxy-;o-Anisic acid;3,6-dichloro- (8CI);3,6-Dichloro-2-methoxybenzoic acid;2,5-Dichloro-6-methoxybenzoic acid;2-Methoxy-3,6-dichlorobenzoic acid;3,6-Dichloro-o-anisic acid;Aviator;Banvel;Banvel 480;Banvel 70WP;Banvel SGF;Celebrity B;DC;Dianat;Dicamba;MDBA;Mais Banvel WG;Mediben;Vanquish;Velsicol 58CS11;Velsicol Compound R
- CAS No.:1918-00-9
- Opslag condities:20 °C
- Shipping conditions:RT