Orders LinkContactUsLinkComponent
Chlorotoluron
Chlorotoluron
Chlorotoluron
Catalogus # EHERC11530000
Leverancier:   EHRENSTORFER
Chlorotoluron
Catalogus # EHERC11530000
Leverancier:  EHRENSTORFER
CAS-nummer:  
Chlorotoluron
Chlorotoluron
Chlorotoluron
CAS-nummer:  
Price
99,90 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 0,25 g
Product Details & Documents
  • SMILES: CN(C)C(=O)Nc1ccc(C)c(Cl)c1
  • Inchi: InChI=1S/C10H13ClN2O/c1-7-4-5-8(6-9(7)11)12-10(14)13(2)3/h4-6H,1-3H3,(H,12,14)
  • IUPAC: 3-(3-chloro-4-methylphenyl)-1,1-dimethylurea
  • Packing group: III
Specificaties
Specificaties
  • Omschrijving:
    Chlorotoluron
  • UN No.:
    3077
  • Cat. No.:
    EHERC11530000
  • Moleculair gewicht:
    212,68
  • GHS-signaal:
    Gevaar
  • Beschrijving van de gevarenklasse:
    GHS08, GHS09
  • Formule:
    C₁₀H₁₃ClN₂O
  • Synonym(s):
    Chlortoluron
  • CAS No.:
    15545-48-9
  • Opslag condities:
    20 °C
  • Shipping conditions:
    RT