Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Benz[a]anthracene

Benz[a]anthracene

Benz[a]anthracene
Catalogus # EHERC20545000
Leverancier:   EHRENSTORFER
Benz[a]anthracene
Catalogus # EHERC20545000
Leverancier:  EHRENSTORFER
CAS-nummer:  
Benz[a]anthracene
Benz[a]anthracene

Benz[a]anthracene

CAS-nummer:  
Price
59,40 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 20 mg
Product Details & Documents
  • SMILES: c1ccc2cc3c(ccc4ccccc34)cc2c1
  • Inchi: InChI=1S/C18H12/c1-2-7-15-12-18-16(11-14(15)6-1)10-9-13-5-3-4-8-17(13)18/h1-12H
  • IUPAC: benzo[a]anthracene
  • Packing group: III
Specificaties

Specificaties

  • Omschrijving:
    Benz[a]anthracene
  • UN No.:
    3077
  • Cat. No.:
    EHERC20545000
  • Moleculair gewicht:
    228,29
  • GHS-signaal:
    Gevaar
  • Beschrijving van de gevarenklasse:
    GHS08, GHS09
  • Formule:
    C₁₈H₁₂
  • Synonym(s):
    1,2-Benzanthracene;Benz[a]anthracene
  • CAS No.:
    56-55-3
  • Opslag condities:
    20 °C
  • Shipping conditions:
    RT

Specificaties

Recommandations

Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".

Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.