L-Ascorbic acid
L-Ascorbic acid
Catalogus # EHERC10303000
Leverancier: EHRENSTORFER
Ga naar:
Product Details & Documents
- SMILES: OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(=C1O)O
- Inchi: InChI=1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-10H,1H2/t2-,5+/m0/s1
- IUPAC: (2R)-2-[(1S)-1,2-dihydroxyethyl]-3,4-dihydroxy-2H-furan-5-one
Specificaties
Specificaties
- Omschrijving:L-Ascorbic acid
- Cat. No.:EHERC10303000
- Moleculair gewicht:176,12
- Formule:C₆H₈O₆
- Synonym(s):L-Ascorbic Acid; (+)-Ascorbic acid; 100M; 3-Oxo-L-gulofuranolactone; 3-keto-L-Gulofuranolactone; Adenex; Allercorb; Antiscorbic vitamin; Antiscorbutic vitamin; Ascoltin; Ascorbajen; Ascorbic acid; Ascorbicap; Ascorbutina; Ascorell; Ascorin; Ascorteal; Ascorvit; C-L 6/PW; C-Quin; C-Vimin; Cantan; Cantaxin; Catavin C; Ce-Mi-Lin; Ce-Vi-Sol; Cebicure; Cebion; Cebione; Cecon; Cegiolan; Ceglion; Ceklin; Celaskon; Celin; Cell C; Cemagyl; Cenetone; Cereon; Cergona; Cescorbat; Cetamid; Cetane; Cetane-Caps TC; Cetebe; Cetemican; Cevalin; Cevarol; Cevatine; Cevex; Cevimin; Cevital; Cevitamic acid; Cevitamin; Cevitan; Cevitex; Cewin; Chewcee; Ciamin; Cinal; Cipca; Citrovit; Colascor; Concemin; Davitamon C; E 300; Hicee; Hybrin; IDO-C; Juvamine; Kangbingfeng; L-(+)-Ascorbic acid; L-3-Keto-threo-hexuronic acid lactone; L-Lyxoascorbic acid; L-Xyloascorbic acid; L-threo-Ascorbic acid; Laroscorbine; Lemascorb; Liqui-Cee; NSC 218455; NSC 33832; Neo-Valdrin; P 1110; Planavit C; Proscorbin; Redoxon; Ribena; Ronotec 100; Rontex 100; Rovimix C; Rovimix C-EC; Scorbu C; Secorbate; Suncoat VC 40; Testascorbic; VC 40; VC 97; Vasc; Vicelat; Vicin; Viforcit; Viscorin; Viscorin 100M; Vitace; Vitacee; Vitacimin; Vitacin; Vitamin C; Vitamisin; Vitascorbol; Vitashure 160; Xitix; L-threo-Hex-2-enonic acid, gamma-lactone
- CAS No.:50-81-7
- Opslag condities:20 °C
- Shipping conditions:RT
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.



