Chloroxuron
Chloroxuron
Catalogus # EHERC11540000
Leverancier: EHRENSTORFER
Ga naar:
Product Details & Documents
- SMILES: CN(C)C(=O)Nc1ccc(Oc2ccc(Cl)cc2)cc1
- Inchi: InChI=1S/C15H15ClN2O2/c1-18(2)15(19)17-12-5-9-14(10-6-12)20-13-7-3-11(16)4-8-13/h3-10H,1-2H3,(H,17,19)
- IUPAC: 3-[4-(4-chlorophenoxy)phenyl]-1,1-dimethylurea
- Packing group: III
Specificaties
Specificaties
- Omschrijving:Chloroxuron
- UN No.:3077
- Cat. No.:EHERC11540000
- Moleculair gewicht:290,74
- GHS-signaal:Waarschuwing
- Beschrijving van de gevarenklasse:GHS07, GHS09
- Formule:C₁₅H₁₅ClN₂O₂
- Synonym(s):Urea, 3-[p-(p-chlorophenoxy)phenyl]-1,1-dimethyl- (7CI,8CI); N'-[4-(4-Chlorophenoxy)phenyl]-N,N-dimethylurea; 3-[4-(p-Chlorophenoxy)phenyl]-1,1-dimethylurea; 3-[p-(p-Chlorophenoxy)phenyl]-1,1-dimethylurea; C 1983; Chloroxifenidim; Chloroxuron; Gesamoos; N-4-(p-Chlorophenoxy)phenyl-N',N'-dimethyl urea; N1-[4-(4-Chlorophenoxy)phenyl]-N,N-dimethylurea; Norex; Tenoran
- CAS No.:1982-47-4
- Opslag condities:20 °C
- Shipping conditions:RT