Orders LinkContactUsLinkComponent
Bromochlorophenolblue 95% (dye content)
Bromochlorophenolblue 95% (dye content)
New Product
Leverancier:   Apollo Scientific
Bromochlorophenolblue 95% (dye content)
Leverancier:  Apollo Scientific
New Product
Certificaten
Bromochlorophenolblue 95% (dye content)
5 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Usage: Organic building block/reagent
Synoniemen:  4,4'-(3H-2,1-Benzoxathiol-3-ylidene)bis[2-bromo-6-chlorophenol] S,S-dioxide
  • CAS-nummer:2553-71-1
  • Formule:C₁₉H₁₀Br₂Cl₂O₅S
  • Molecular Weight:581,06 g/mol
Product Family Options
Productinformatie
  • Verpakking
    Beschikbaarheid
    Price
  • Bottle
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 mg
    1 * 100 mg - 21,80 €
    21,80 €
    1 * 100 mg
       21,80 €
    Specificaties:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 250 mg
    1 * 250 mg - 36,20 €
    36,20 €
    1 * 250 mg
       36,20 €
    Specificaties:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 g
    1 * 1 g - 62,30 €
    62,30 €
    1 * 1 g
       62,30 €
    Specificaties:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 5 g
    1 * 5 g - 246,00 €
    246,00 €
    1 * 5 g
       246,00 €
    Specificaties:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 25 g
    1 * 25 g - 1 230,00 €
    1 230,00 €
    1 * 25 g
       1 230,00 €
    Specificaties:
    New Product
    New Product