Orders LinkContactUsLinkComponent
Acetophenone 99%
Acetophenone 99%
New Product
Leverancier:   Apollo Scientific
Acetophenone 99%
Leverancier:  Apollo Scientific
New Product
Certificaten
Acetophenone 99%
4 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Usage: Organic building block/reagent
Synoniemen:  Methyl phenyl ketone, Phenyl methyl ketone
  • CAS-nummer:98-86-2
  • Formule:C₈H₈O
  • MDL-nummer:MFCD00008724
  • Molecular Weight:120,15 g/mol
Product Family Options
Productinformatie
  • Verpakking
    Beschikbaarheid
    Price
  • Bottle
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 mL
    1 * 100 mL - 21,80 €
    21,80 €
    1 * 100 mL
       21,80 €
    Specificaties:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL - 57,90 €
    57,90 €
    1 * 500 mL
       57,90 €
    Specificaties:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 2,5 L
    1 * 2,5 L - 261,00 €
    261,00 €
    1 * 2,5 L
       261,00 €
    Specificaties:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 25 L
    1 * 25 L - 2 540,00 €
    2 540,00 €
    1 * 25 L
       2 540,00 €
    Specificaties:
    New Product
    New Product