Orders LinkContactUsLinkComponent
Taurine ≥98%
Taurine ≥98%
New Product
Leverancier:   Apollo Scientific
Taurine ≥98%
Leverancier:  Apollo Scientific
New Product
Certificaten
2 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/life science applications
Synoniemen:  2-Aminoethanesulphonic acid
  • CAS-nummer:107-35-7
  • Formule:C₂H₇NO₃S
  • Molecular Weight:125,15 g/mol
Product Family Options
Productinformatie
  • Verpakking
    Beschikbaarheid
    Price
  • Bottle
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 500 mg
    1 * 500 mg - 52,10 €
    52,10 €
    1 * 500 mg
       52,10 €
    Specificaties:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 g
    1 * 1 g - 62,30 €
    62,30 €
    1 * 1 g
       62,30 €
    Specificaties:
    New Product
    New Product