Isonicotinic acid ≥98%
New Product
Leverancier: Apollo Scientific
Ga naar:
Over dit artikel
Usage: Biochemical/life science applications
Synoniemen: Pyridine-4-carboxylic acid, 4-Pyridinecarboxylic acid, 4-Picolinic acid
- CAS-nummer:55-22-1
- Formule:C₆H₅NO₂
- Molecular Weight:123,11 g/mol
3 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/life science applications
Synoniemen: Pyridine-4-carboxylic acid, 4-Pyridinecarboxylic acid, 4-Picolinic acid
- CAS-nummer:55-22-1
- Formule:C₆H₅NO₂
- Molecular Weight:123,11 g/mol
Product Family Options
Productinformatie
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.



