Orders LinkContactUsLinkComponent
Hygromycin B ≥98%
Hygromycin B ≥98%
New Product
Leverancier:   Apollo Scientific
Hygromycin B ≥98%
Leverancier:  Apollo Scientific
New Product
Certificaten
Hygromycin B ≥98%
3 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/life science applications
Synoniemen:  (3aS,3'R,4S,4'S,5'R,6R,6'R,7S,7aS)-4-(((1R,2S,3R,5S,6R)-3-Amino-2,6-dihydroxy-5-(methylamino)cyclohexyl)oxy)-6'-((S)-1-amino-2-hydroxyethyl)-6-(hydroxymethyl)octahydro-3aH-spiro[[1,3]dioxolo[4,5-c]pyran-2,2'-pyran]-3',4',5',7-tetraol
  • CAS-nummer:31282-04-9
  • Formule:C₂₀H₃₇N₃O₁₃
  • Molecular Weight:527,52 g/mol
Product Family Options
Productinformatie
  • Verpakking
    Beschikbaarheid
    Price
  • Bottle
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 200 mg
    1 * 200 mg - 62,30 €
    62,30 €
    1 * 200 mg
       62,30 €
    Specificaties:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 500 mg
    1 * 500 mg - 89,80 €
    89,80 €
    1 * 500 mg
       89,80 €
    Specificaties:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 5 g
    1 * 5 g - 280,00 €
    280,00 €
    1 * 5 g
       280,00 €
    Specificaties:
    New Product
    New Product