Orders LinkContactUsLinkComponent
(2-Hydroxypropyl)-beta-cyclodextrin 98%
Irriterend
New Product
Leverancier:   Apollo Scientific
(2-Hydroxypropyl)-beta-cyclodextrin 98%
Leverancier:  Apollo Scientific
New Product
Certificaten
(2-Hydroxypropyl)-beta-cyclodextrin 98%
6 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/life science applications
Synoniemen:  Hydroxypropyl Betadex, Hydroxypropyl-β-cyclodextrin, (2-Hydroxypropyl)-β-cyclodextrin, HP-β-CD
  • CAS-nummer:128446-35-5
  • Formule:C₆₃H₁₁₂O₄₂
  • MDL-nummer:MFCD00069372
  • Molecular Weight:1541,54 g/mol
  • EINECS:420-920-1
Product Family Options
Productinformatie
  • Verpakking
    Beschikbaarheid
    Price
  • Bottle
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 25 g
    1 * 25 g - 21,80 €
    21,80 €
    1 * 25 g
       21,80 €
    Specificaties:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 g
    1 * 100 g - 24,60 €
    24,60 €
    1 * 100 g
       24,60 €
    Specificaties:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 500 g
    1 * 500 g - 62,30 €
    62,30 €
    1 * 500 g
       62,30 €
    Specificaties:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 kg
    1 * 1 kg - 116,00 €
    116,00 €
    1 * 1 kg
       116,00 €
    Specificaties:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 2,5 kg
    1 * 2,5 kg - 261,00 €
    261,00 €
    1 * 2,5 kg
       261,00 €
    Specificaties:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 25 kg
    1 * 25 kg - 2 540,00 €
    2 540,00 €
    1 * 25 kg
       2 540,00 €
    Specificaties:
    New Product
    New Product