Orders LinkContactUsLinkComponent
Acetophenone ≥98%
Acetophenone ≥98%
New Product
Leverancier:   Apollo Scientific
Acetophenone ≥98%
Leverancier:  Apollo Scientific
New Product
Certificaten
Acetophenone ≥98%
4 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/ life science applications.
Synoniemen:  Methyl phenyl ketone, Phenyl methyl ketone
  • CAS-nummer:98-86-2
  • Formule:C₈H₈O
  • Molecular Weight:120,15 g/mol
Product Family Options
Productinformatie
  • Verpakking
    Beschikbaarheid
    Price
  • Bottle
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 500 mg
    1 * 500 mg - 52,10 €
    52,10 €
    1 * 500 mg
       52,10 €
    Specificaties:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 g
    1 * 1 g - 72,40 €
    72,40 €
    1 * 1 g
       72,40 €
    Specificaties:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 5 g
    1 * 5 g - 165,00 €
    165,00 €
    1 * 5 g
       165,00 €
    Specificaties:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 10 g
    1 * 10 g - 241,00 €
    241,00 €
    1 * 10 g
       241,00 €
    Specificaties:
    New Product
    New Product