Orders LinkContactUsLinkComponent
Ethidium bromide ≥98%
Ethidium bromide ≥98%
Bottle
Catalogus # APOSBUP18019-250MG
New Product
Leverancier:   Apollo Scientific
Ethidium bromide ≥98%
Catalogus # APOSBUP18019-250MG
Leverancier:  Apollo Scientific
New Product
CAS-nummer:  1239-45-8
Ethidium bromide ≥98%
Bottle
CAS-nummer:  1239-45-8
Price
53,60 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 250 mg
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/ life science applications.
Synoniemen:  3,8-Diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridinium bromide, 3,8-Diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridin-5-ium bromide
  • CAS-nummer:1239-45-8
  • Formule:C₂₁H₂₀BrN₃
  • Molecular Weight:394,32 g/mol
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Bottle
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.