Orders LinkContactUsLinkComponent
Fuchsin basic
Fuchsin basic
Irriterend
Milieu
Gezondheid
Leverancier:   Apollo Scientific
Fuchsin basic
Leverancier:  Apollo Scientific
Certificaten
3 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/ life science applications.
Synoniemen:  CI 42510, Fuchsin basic, Magenta O, Basic-fuchsin, Rosaniline hydrochloride, 4-((4-Aminophenyl)(4-iminocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methyl)-2-methylaniline hydrochloride, Fuchsine base monohydrochloride, Basic fuchsin hydrochloride, (4-(4-Aminophenyl)(4-iminocyclohexa-2,5-dienylidene)methyl)-2-methylaniline hydrochloride, Diamondfuchsin, Basic fuchsin, Basic Red 9, Pararosaniline
  • CAS-nummer:632-99-5
  • Formule:C₂₀H₁₉N₃·ClH
  • MDL-nummer:MFCD00012569
  • Molecular Weight:337,8459 g/mol
  • UN:3077
Product Family Options
Productinformatie
  • Verpakking
    Beschikbaarheid
    Price
  • Bottle
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 g
    1 * 1 g - 29,00 €
    29,00 €
    1 * 1 g
       29,00 €
  • Bottle
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 25 g
    1 * 25 g - 86,90 €
    86,90 €
    1 * 25 g
       86,90 €
  • Bottle
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 5 g
    1 * 5 g - 57,90 €
    57,90 €
    1 * 5 g
       57,90 €
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.