Orders LinkContactUsLinkComponent
Methyl red indicator
Methyl red indicator
Leverancier:   Apollo Scientific
Methyl red indicator
Leverancier:  Apollo Scientific
Certificaten
Methyl red indicator
5 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Usage: Organic building block/reagent.
  • Non-hazardous
Synoniemen:  2-(4-Dimethylaminophenylazo)benzoic acid, 2-((4-(Dimethylamino)phenyl)diazenyl)benzoic acid
  • CAS-nummer:493-52-7
  • Formule:C₁₅H₁₅N₃O₂
  • MDL-nummer:MFCD00002425
  • Molecular Weight:269,3 g/mol
  • EINECS:207-776-1
Product Family Options
Productinformatie
  • Verpakking
    Beschikbaarheid
    Price
  • Bottle
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 25 g
    1 * 25 g - 21,80 €
    21,80 €
    1 * 25 g
       21,80 €
    Specificaties:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 g
    1 * 100 g - 24,60 €
    24,60 €
    1 * 100 g
       24,60 €
    Specificaties:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 2,5 kg
    1 * 2,5 kg - 281,00 €
    281,00 €
    1 * 2,5 kg
       281,00 €
    Specificaties:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 10 kg
    1 * 10 kg - 1 100,00 €
    1 100,00 €
    1 * 10 kg
       1 100,00 €
    Specificaties:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 500 g
    1 * 500 g - 85,40 €
    85,40 €
    1 * 500 g
       85,40 €