Trypan Blue 80%
New Product
Leverancier: Apollo Scientific
Ga naar:
Over dit artikel
Usage: Organic building block/reagent.
Synoniemen: Tolidine-disazo-bis-8-amino-1-naphthol-3,6-disulphonic acid tetrasodium salt, CI 23850, 3,3′-Dimethyl-4,4′-bis(5-amino-4-hydroxy-2,7-disulphonaphthyl-3-azo)-[1,1′-biphenyl] tetrasodium salt, Benzamine blue, Trypan blue sodium salt, Direct Blue 14, Diphenyl Blue, AzidinBlue, Sodium 3,3'-((3,3'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(diazene-2,1-diyl))bis(5-amino-4-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonate)
- CAS-nummer:72-57-1
- Formule:C₃₄H₂₄N₆Na₄O₁₄S₄
- MDL-nummer:MFCD00003969
- Molecular Weight:960,81 g/mol
6 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Usage: Organic building block/reagent.
Synoniemen: Tolidine-disazo-bis-8-amino-1-naphthol-3,6-disulphonic acid tetrasodium salt, CI 23850, 3,3′-Dimethyl-4,4′-bis(5-amino-4-hydroxy-2,7-disulphonaphthyl-3-azo)-[1,1′-biphenyl] tetrasodium salt, Benzamine blue, Trypan blue sodium salt, Direct Blue 14, Diphenyl Blue, AzidinBlue, Sodium 3,3'-((3,3'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(diazene-2,1-diyl))bis(5-amino-4-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonate)
- CAS-nummer:72-57-1
- Formule:C₃₄H₂₄N₆Na₄O₁₄S₄
- MDL-nummer:MFCD00003969
- Molecular Weight:960,81 g/mol
Product Family Options
Productinformatie
- VerpakkingBeschikbaarheidPrice
- Specificaties:New ProductNew Product
- Specificaties:New ProductNew Product
- Specificaties:New ProductNew Product
- Specificaties:New ProductNew Product
- Specificaties:New ProductNew Product
- Specificaties:New ProductNew Product
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.